Documenti fondamentali
778184
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-aspartic acid-15N
98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H915NO5
Peso molecolare:
176.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
applicazioni
peptide synthesis
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC(C[C@H]([15NH]C(C)=O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1/i7+1
OTCCIMWXFLJLIA-SYHVIQRDSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.