773956
Barium phosphate
powder, -200 mesh, 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Barium orthophosphate, Tribarium diphosphate
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Dimensione particelle
-200 mesh
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
[Ba++].[Ba++].[Ba++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ba.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
WAKZZMMCDILMEF-UHFFFAOYSA-H
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)