Key Documents
8.18320
Sigma-Aldrich
Tetra-tert-butyl orthotitanate
for synthesis
Sinonimo/i:
Tetra-tert-butyl orthotitanate, tert-Butyl titanate(IV), Orthotitanic acid tetra-tert-butyl ester, Titanium tetra-tert-butylate, Titanic acid tetra-tert-butyl ester
About This Item
Formula condensata:
Ti(OC(CH3)3)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
221-412-9
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
43 hPa ( 136 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
P. eboll.
160-165 °C/20 hPa
Temp. transizione
flash point 47.2 °C
Densità
0.88 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
GRWPYGBKJYICOO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (ex Ti): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.888 - 0.894
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
117.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47.2 °C - closed cup