86910
Titanium(IV) butoxide
purum, ≥97.0% (gravimetric)
Sinonimo/i:
Orthotitanic acid tetrabutylester, TNBT, TYZOR® TBT organic titanate, Tetrabutyl orthotitanate, Tetrabutyl titanate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (gravimetric)
Stato
liquid
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: titanium
reagent type: catalyst
Indice di rifrazione
n20/D 1.491 (lit.)
P. ebollizione
206 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.00 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCO[Ti](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
YHWCPXVTRSHPNY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
A Review of Mesoporous TiO2 Thin Films
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.