773948
Strontium phosphate
powder, -200 mesh, 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Strontium phosphate tribasic, Tristrontium diphosphate
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
Dimensione particelle
-200 mesh
Punto di fusione
>380 °C
Stringa SMILE
[Sr++].[Sr++].[Sr++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/2H3O4P.3Sr/c2*1-5(2,3)4;;;/h2*(H3,1,2,3,4);;;/q;;3*+2/p-6
JOPDZQBPOWAEHC-UHFFFAOYSA-H
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3