Key Documents
773239
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylene dimethacrylate
>99.0%, contains ≤1,000 ppm MeHQ as inhibitor
Sinonimo/i:
(1,4-phenylene) ester, 1,4-Phenylene bismethacrylate, 2-Methyl-2-propenoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
>99.0%
Forma fisica
solid
contiene
≤1,000 ppm MeHQ as inhibitor
Punto di fusione
89-91 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)Oc1ccc(OC(=O)C(C)=C)cc1
InChI
1S/C14H14O4/c1-9(2)13(15)17-11-5-7-12(8-6-11)18-14(16)10(3)4/h5-8H,1,3H2,2,4H3
MDMKOESKPAVFJF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
This dimethacrylate is useful as a somewhat rigid crosslinker. The small spacer size can create a high density of crosslinking.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)