Key Documents
772208
Sigma-Aldrich
Allyl α-D-mannopyranoside
95%
Sinonimo/i:
2-Propenyl α-D-mannopyranoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H16O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
94-100 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](OCC=C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C9H16O6/c1-2-3-14-9-8(13)7(12)6(11)5(4-10)15-9/h2,5-13H,1,3-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+/m1/s1
XJNKZTHFPGIJNS-DFTQBPQZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)