Documenti fondamentali
76840
Sigma-Aldrich
Pentamethyldisiloxane
≥95.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H16OSi2
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.35
Beilstein:
1734568
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.373
P. ebollizione
86 °C (lit.)
Densità
0.760 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H16OSi2/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,1-5H3
AOJHDNSYXUZCCE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-19 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Sijia Zheng et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(22) (2019-11-17)
Low molecular weight, highly crosslinked silicone resins are widely used as reinforcing agents for highly transparent elastomers and adhesion/tack promoters in gels. The resins are complex mixtures and their structure / property relationships are ill defined. We report the synthesis