Documenti fondamentali
765872
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-methoxyphenol
97% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97% (GC)
Stato
solid
Punto di fusione
74-79 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
COc1cccc(O)c1Br
InChI
1S/C7H7BrO2/c1-10-6-4-2-3-5(9)7(6)8/h2-4,9H,1H3
GCFJMEJVRHBPJI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)