Documenti fondamentali
764086
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
95%
Sinonimo/i:
5-Bromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3BrN2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
55-60 °C
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1ccc2nsnc2c1
InChI
1S/C6H3BrN2S/c7-4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H
LLCRUZDFDGTAAN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)