106194
Nicotinic acid N-oxide
99%
Saggio
99%
Punto di fusione
254-255 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
benzene: insoluble
chloroform: insoluble
cold water: slightly soluble
ethanol: slightly soluble
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc[n+]([O-])c1
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6(9)5-2-1-3-7(10)4-5/h1-4H,(H,8,9)
FJCFFCXMEXZEIM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3