Documenti fondamentali
763047
Sigma-Aldrich
XantPhos-Pd-G2
Sinonimo/i:
Chloro[(4,5-bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene)-2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C51H42ClNOP2Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
888.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Caratteristiche
generation 2
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
188-196 (decomposition)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.CC3(C)c4cccc(P(c5ccccc5)c6ccccc6)c4Oc7c(cccc37)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/C39H32OP2.C12H10N.ClH.Pd/c1-39(2)33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)40-38-34(39)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h3-28H,1-2H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
XVPHXQHDHZRAJL-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
XantPhos-Pd-G2 is a second generation palladium precatalyst with improved reactivity in palladium-catalyzed C-N cross-coupling reactions.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Nanomole-scale high-throughput chemistry for the synthesis of complex molecules.
Santanilla A B, et al.
Science, 347(6217), 49-53 (2015)
11C?Acetylation of Amines with [11C] Methyl Iodide with Bis (cyclopentadienyldicarbonyliron) as the CO Source.
Dahl K and Nordeman P
European Journal of Organic Chemistry, 2017(38), 5785-5788 (2017)