Documenti fondamentali
762679
Sigma-Aldrich
2,2′-Dinaphthylamine
95%
Sinonimo/i:
N-2-Naphthalenyl-2-naphthalenamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H15N
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.34
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
168-173 °C
Stringa SMILE
N(c1ccc2ccccc2c1)c3ccc4ccccc4c3
InChI
1S/C20H15N/c1-3-7-17-13-19(11-9-15(17)5-1)21-20-12-10-16-6-2-4-8-18(16)14-20/h1-14,21H
SBMXAWJSNIAHFR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)