Key Documents
761672
Sigma-Aldrich
2-Amino-7-chloro-1H-benzimidazole
95%
Sinonimo/i:
2-Amino-4-chloro-1H-benzimidazole, 7-chloro-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6ClN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
180-190 °C
Stringa SMILE
Nc1nc2cccc(Cl)c2[nH]1
InChI
1S/C7H6ClN3/c8-4-2-1-3-5-6(4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H3,9,10,11)
WDGDTHWKGHBYNL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3