702188
6-Bromo-1H-benzimidazole
97%
Sinonimo/i:
6-Bromo-1H-benzo[d]imidazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151613
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
130-134 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1ccc2nc[nH]c2c1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)
GEDVWGDBMPJNEV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
702188-5G | 4061832243726 |
702188-1G | 4061825756684 |