Key Documents
761184
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxyethane-(methoxy-13C)
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC3H10O2
Peso molecolare:
91.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
COCCO[13CH3]
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1
XTHFKEDIFFGKHM-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)