760994
Lithium nickel cobalt aluminium oxide
powder, <0.5 μm particle size, >98%
Sinonimo/i:
NCA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Saggio
>98%
Stato
powder
PM
Mw 110.45 g/mol
Composizione
LiNi0.8Co0.15Al0.05O2
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Dimensione particelle
<0.5 μm
Punto di fusione
>1000 °C (lit.)
Densità
4.45 g/cm3 (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Qiao’s laboratory lays out recent advances in conversion type lithium metal fluoride batteries. This review explores key concepts in developing electrochemically stable microstructures for wide Li-ion insertion channels.
Electrode Materials for Lithium Ion Batteries
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.