Documenti fondamentali
759937
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)indole
97%
Sinonimo/i:
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6F3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
106-110 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H6F3N/c10-9(11,12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-5,13H
QFHVHZJGQWMBTE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)