740764
7-Fluoro-1H-indole
97%
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
60-65 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C8H6FN/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7/h1-5,10H
XONKJZDHGCMRRF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)