Documenti fondamentali
759600
Sigma-Aldrich
2-Mercaptopyridine-3-carbonitrile
95%
Sinonimo/i:
2-Mercaptonicotinonitrile, 3-Cyanopyridine-2-thiol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
250-260 °C
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
Sc1ncccc1C#N
InChI
1S/C6H4N2S/c7-4-5-2-1-3-8-6(5)9/h1-3H,(H,8,9)
VKEKYGNDJZUZTL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)