Documenti fondamentali
C94602
Sigma-Aldrich
2-Pyridinecarbonitrile
99%
Sinonimo/i:
2-Cyanopyridine, Picolinonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.11
Beilstein:
107710
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.529 (lit.)
P. ebollizione
212-215 °C (lit.)
Punto di fusione
24-27 °C (lit.)
Densità
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#Cc1ccccn1
InChI
1S/C6H4N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h1-4H
FFNVQNRYTPFDDP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Juan Amaro-Gahete et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(27), 6823-6830 (2019-03-19)
Graphene-based materials exhibit outstanding physical properties and so are potentially applicable in a great variety of fields. Unlike their corresponding oxides, graphite and graphene are not prone to functionalization. Diels-Alder reactions are among the scarce reactions that they can occur
Masazumi Tamura et al.
Nature communications, 6, 8580-8580 (2015-10-06)
Multidentate materials formed by simply mixing heterogeneous and homogeneous components are promising for construction of versatile active sites on the surface of heterogeneous compounds, however, to the best of our knowledge, there are no reports on such materials. Self-assembly of