154385
2-Thiophenecarbonitrile
99%
Sinonimo/i:
2-Cyanothiophene, Thiophene-2-carbonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.563 (lit.)
P. eboll.
192 °C (lit.)
Densità
1.172 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#Cc1cccs1
InChI
1S/C5H3NS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3H
CUPOOAWTRIURFT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup