Documenti fondamentali
756458
Sigma-Aldrich
3-Buten-2-one-13C4
99 atom % 13C, 97% (CP), contains hydroquinone and acetic acid as stabilizer
Sinonimo/i:
Methyl vinyl ketone-13C4, Vinyl methyl ketone-13C4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C4H6O
Peso molecolare:
74.06
Codice UNSPSC:
12352101
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
liquid
contiene
hydroquinone and acetic acid as stabilizer
P. ebollizione
34 °C/120 mmHg (lit.)
Densità
0.722 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[13CH3][13C]([13C]([H])=[13CH2])=O
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)