Documenti fondamentali
753149
Sigma-Aldrich
3-epi-25-Hydroxyvitamin D2
98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H44O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
412.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
white to off-white
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H](\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24-,25-,26+,28-/m1/s1
KJKIIUAXZGLUND-FOZBYKFWSA-N
Descrizione generale
3-epi-25-Hydroxyvitamin D2 (3-epi-25OHD2) is a metabolite of vitamin D2. It is an epimer of 25-hydroxyvitamin D2 which differs only at the C-3 position.
Applicazioni
3-epi-25-Hydroxyvitamin D2 can be used as an analytical standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Application of a new vitamin D blood test on the Emirati population
Al-Dabbagh B, et al.
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 180, 118-128 (2018)
Articoli
This application shows an Ascentis Express F5 provided rapid resolution of the isobaric vitamin D metabolites. MS detection provides the necessary secondary resolution.