Key Documents
750816
Sigma-Aldrich
N-4-Boc-aminocyclohexanone
95%
Sinonimo/i:
(4-Oxocyclohexyl)carbamicacid tert-butyl ester, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanone, tert-Butyl 4-oxocyclohexylcarbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H19NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
114-118 °C
Gruppo funzionale
amine
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-4-6-9(13)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)
WYVFPGFWUKBXPZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)