Documenti fondamentali
722065
Sigma-Aldrich
4-Acetamidocyclohexanone
97%
Sinonimo/i:
4-N-Acetyl-amino-cyclohexanone, N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
136-140 °C
Gruppo funzionale
amide
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)NC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H13NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
WZEMYWNHKFIVKE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)