Documenti fondamentali
750271
Sigma-Aldrich
Potassium trans-1-propenyltrifluoroborate
97%
Sinonimo/i:
Potassium (E)-trifluoro(1-propenyl)borate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5BF3K
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
81-85 °C
Stringa SMILE
[K+].C\C=C\[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H5BF3.K/c1-2-3-4(5,6)7;/h2-3H,1H3;/q-1;+1/b3-2+;
RLDWVFWDURMTAV-SQQVDAMQSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Potassium trans-1-propenyltrifluoroborate can be used:
  • As a substrate in the cross-coupling reactions with 2-(chloromethyl)-2,1-borazaronaphthalenes to yield allyl borazaronaphthalenes using a palladium catalyst.
  • In the synthesis of anethole dithiolethione-NH2 (ADT-NH2), which in turn is used to prepare a drug-H2S delivery system.
  • To prepare methyl (E)-2,2-dimethyl-5-(propen-1-yl)-4H-benzo[d][1,3]dioxine-7-carboxylate, a key intermediate for the synthesis of the alkaloid ampullosine.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Accessing 2-(Hetero) arylmethyl-,-allyl-, and-propargyl-2, 1-borazaronaphthalenes: Palladium-Catalyzed Cross-Couplings of 2-(Chloromethyl)-2, 1-borazaronaphthalenes
Molander GA, et al.
Organic Letters, 16(22), 6024-6027 (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
750271-1G4061826645819
750271-5G4061833331842