749915
L-Leucine-13C6,15N,2,3,3,4,5,5,5-d7,4-methyl-d3
98 atom % D, 98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid-13C6,15N,2,3,4,4,5,5,5-d7,4-methyl-d3
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+17
Stringa SMILE
O[13C]([13C]([15NH2])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3,2D3,3+1D2,4+1D,5+1D,6+1,7+1
ROHFNLRQFUQHCH-SWMPFDNYSA-N
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)