Key Documents
749532
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,3,4-thiadiazole
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2HBrN2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
68-73 °C
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1nncs1
InChI
1S/C2HBrN2S/c3-2-5-4-1-6-2/h1H
DQBCRVIBTFHJLM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)