143456
2-Amino-5-chlorothiazole hydrochloride
95%
Sinonimo/i:
(5-Chlorothiazol-2-yl)amine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H3ClN2S · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.05
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
95%
Punto di fusione
164-167 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Cl[H].Nc1ncc(Cl)s1
InChI
1S/C3H3ClN2S.ClH/c4-2-1-6-3(5)7-2;/h1H,(H2,5,6);1H
GTMGFQYVLSQTKP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2-Amino-5-chlorothiazole hydrochloride was used as starting reagent in the synthesis of 2-chloro-6-methylimidazo[2,1-b]thiazole.
- Reactant for preparation of biologically active thiazole derivatives
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Aldo Andreani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 12(21), 5525-5532 (2004-10-07)
In this work we describe the synthesis of a series of imidazo[2,1-b]thiazoles and 2,3-dihydroimidazo[2,1-b]thiazoles connected by means of a methylene bridge to CoQ(0). These compounds were tested as specific inhibitors of the NADH:ubiquinone reductase activity in mitochondrial membranes. The imidazothiazole
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
143456-25G | 4061832241876 |
143456-5G | 4061832241883 |