Documenti fondamentali
749524
Sigma-Aldrich
3,4-Diaminofurazan
97%
Sinonimo/i:
1,2,5-Oxadiazole-3,4-diamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H4N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
178-183 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1nonc1N
InChI
1S/C2H4N4O/c3-1-2(4)6-7-5-1/h(H2,3,5)(H2,4,6)
JHJVSUCUNFXIHN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)