Documenti fondamentali
777641
Sigma-Aldrich
2,3-Diamino-6-chloropyridine
97%
Sinonimo/i:
6-Chloropyridine-2,3-diamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6ClN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
131-134 °C
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=NC(N)=C(N)C=C1
InChI
1S/C5H6ClN3/c6-4-2-1-3(7)5(8)9-4/h1-2H,7H2,(H2,8,9)
QEIRYIILFUVXAM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)