748773
Ethyl 1H-imidazole-1-carboxylate
Sinonimo/i:
Heller-Sarpong Reagent, N-Carboethoxyimidazole, EtImC, Ethyl imidazolecarbamate, Sarpong reagent
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.472
Densità
1.162 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)8-4-3-7-5-8/h3-5H,2H2,1H3
YICRPEGTQDSFEX-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
104.4 °C