144754
4-Phenylimidazole
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
128-131 °C (lit.)
Solubilità
acetone: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow (typical)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H8N2/c1-2-4-8(5-3-1)9-6-10-7-11-9/h1-7H,(H,10,11)
XHLKOHSAWQPOFO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?