Key Documents
748579
Sigma-Aldrich
Methyl 2-quinolinecarboxylate
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
80-85 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C11H9NO2/c1-14-11(13)10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-7H,1H3
CILJSZLWPHTUIP-UHFFFAOYSA-N
WGK 3