747939
Indium tin oxide
≥99.5% trace metals basis, 18 nm particle size (SEM), 20 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
ITO
Saggio
≥99.5% trace metals basis
Stato
dispersion
Composizione
In2O3, 90%
SnO2, 10%
Concentrazione
20 wt. % in H2O
Dimensione particelle
18 nm (SEM)
Punto di fusione
1910 °C (lit.)
Densità
1.1682 g/mL at 25 °C
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[SnH2].O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- transparent electrodes
- the formation of conductive paper and organic contaminants
- the formation of transparent conductive oxide films and magnetic nanocomposites
- electrochromic materials and in biomedical applications
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)