Documenti fondamentali
494682
Sigma-Aldrich
Indium tin oxide
−325 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
ITO
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Composizione
In2O3, 90%
SnO2, 10%
Dimensione particelle
−325 mesh
Punto di fusione
1910 °C (lit.)
Densità
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[SnH2].O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)