Key Documents
740926
Sigma-Aldrich
1,2-Dihydroxybenzene-d6
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Catechol-d6
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D6O2
Peso molecolare:
116.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
powder
P. eboll.
245 °C (lit.)
Punto di fusione
100-103 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1O[2H]
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D/hD2
YCIMNLLNPGFGHC-UDDMDDBKSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
127 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kristen Van Gelder et al.
Planta, 252(1), 3-3 (2020-06-10)
A stable isotope-assisted mass spectrometry-based platform was utilized to demonstrate that the plant hormone, salicylic acid, is catabolized to catechol, a widespread secondary plant compound. The phytohormone salicylic acid (SA) plays a central role in the overall plant defense program