Documenti fondamentali
452440
Sigma-Aldrich
Hydroquinone-d6
98 atom % D, 99% (CP)
Sinonimo/i:
1,4-Dihydroxybenzene-d6
About This Item
Formula condensata:
C6D4(OD)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
P. eboll.
285 °C (lit.)
Punto di fusione
174-177 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(O[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D/hD2
QIGBRXMKCJKVMJ-UDDMDDBKSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)