740411
Potassium azide
≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Azidopotassium
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
solid
Punto di fusione
~300 °C (decomposition)
Gruppo funzionale
azide
Stringa SMILE
[K+].[N-]=[N+]=[N-]
InChI
1S/K.N3/c;1-3-2/q+1;-1
TZLVRPLSVNESQC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- 3-O-(3-Azidoopropyl)estrone from 3-O-(3-methanesulfonyloxypropoxy)estrone via nucleophilic azidation in the presence of imidazolium catalyst.
- Azido phenacyl derivatives from α-bromoacetophenone derivatives in the presence of tetrabutylammonium bromide as a catalyst.
- 1-Azido-4-fluorobenzene from potassium (4-fluorophenyl)trifluoroborate in the presence of cupric triflate as a catalyst.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)