Documenti
738328
Sigma-Aldrich
6-Bromobenzo[b]thiophene
97%
Sinonimo/i:
6-Bromobenzothiophene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5BrS
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
56-60 °C
Stringa SMILE
Brc1ccc2ccsc2c1
InChI
1S/C8H5BrS/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5H
OQIMJOXSDVGEBU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3