Documenti fondamentali
736090
Sigma-Aldrich
3-Nitropyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
35-40 °C
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccnc1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-7(9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H
QLILRKBRWXALIE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
225.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
107.2 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Cosima Damiana Calvano et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(17), 4015-4038 (2018-04-24)
Since its introduction in the 1980s, matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry (MALDI MS) has gained a prominent role in the analysis of high molecular weight biomolecules such as proteins, peptides, oligonucleotides, and polysaccharides. Its application to low molecular weight compounds
Mariana Certal et al.
Cell calcium, 58(5), 518-533 (2015-09-02)
During myocardial ischemia and reperfusion both purines and pyrimidines are released into the extracellular milieu, thus creating a signaling wave that propagates to neighboring cells via membrane-bound P2 purinoceptors activation. Cardiac fibroblasts (CF) are important players in heart remodeling, electrophysiological