Documenti fondamentali
735507
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-3-pyrrolidinecarboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid, N-Boc-D-β-proline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D +15.0°, c = 0.5% in chloroform
Punto di fusione
140-145 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-4-7(6-11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
HRMRQBJUFWFQLX-ZETCQYMHSA-N
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)