Key Documents
715581
Sigma-Aldrich
Pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
95%
Sinonimo/i:
β-Proline hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
33-38 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.OC(=O)C1CCNC1
InChI
1S/C5H9NO2.ClH/c7-5(8)4-1-2-6-3-4;/h4,6H,1-3H2,(H,7,8);1H
OYCLYMMIZJWYJG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)