735485
Ethyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
Pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
17-42 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CCOC(=O)C1CCNC1
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-2-10-7(9)6-3-4-8-5-6;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
AYYKCALHTPKNOI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3