Documenti fondamentali
733709
Sigma-Aldrich
Diisobutylaluminum deuteride solution
0.7 M in toluene, 98 atom % D
Sinonimo/i:
DIBAL-D
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CHCH2]2AlD
Peso molecolare:
143.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352311
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
0.7 M in toluene
Densità
0.851 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H][Al](CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;/i;;;1+1
AZWXAPCAJCYGIA-SGNQUONSSA-N
Descrizione generale
Diisobutylaluminum deuteride solution is isotopically labeled reagent of DIBAL-hydride.
Applicazioni
DIBAL-D is used in identification of stereochemistry of alkene products from the reduction process of acetylene derivatives.It is also used in the synthesis of 1-deuterioaldehydes from esters.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)