Documenti fondamentali
732214
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
4-Bromothiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3BrO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.05
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
158-163 °C
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1cscc1Br
InChI
1S/C5H3BrO2S/c6-4-2-9-1-3(4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
APBIZVFQQBCAAT-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)