Documenti fondamentali
692069
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-(bromoethyl)thiophene
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4Br2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.638
Densità
1.967 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
BrCc1ccsc1Br
InChI
1S/C5H4Br2S/c6-3-4-1-2-8-5(4)7/h1-2H,3H2
ZPWPMAAPQZXPDD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)