Documenti fondamentali
614343
Sigma-Aldrich
4-Nonylphenol-2,3,5,6-d4
97 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15D4H20O
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
293-297 (lit.)
Densità
0.957 g/mL
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c(CCCCCCCCC)c([2H])c([2H])c1O
InChI
1S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16H,2-9H2,1H3/i10D,11D,12D,13D
IGFHQQFPSIBGKE-ZGAVCIBUSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ghada Aborkhees et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(17) (2020-09-02)
A liquid chromatography-negative ion electrospray ionization-tandem mass spectrometry method was developed for the simultaneous analysis of bisphenol A, 4-octylphenol, 4-nonylphenol, diethylstilbestrol, 17β-estradiol, estriol, estrone, 17α-ethinylestradiol, prednisone, and prednisolone. This method used solid-phase extraction with an elution solvent of acetonitrile to