731102
Sulfur dioxide-18O2
95 atom % 18O
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
95 atom % 18O
Stato
gas
P. ebollizione
-10 °C (lit.)
Punto di fusione
-73 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
InChI
1S/O2S/c1-3-2/i1+2,2+2
RAHZWNYVWXNFOC-XPULMUKRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)